Läs mer
Sartorius Sartobind Lab IEX D75
Produktkod. 15972680 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2.1 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15972680 2.1 mL Paket med 2
1 options
Produktkod. 15972680 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 93IEXD42DB12V
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3215.00 SEK
    3064.32 SEK / Paket med 2
    Save 150.68 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Sartobind™ Laboratorieenheter finns tillgängliga med starka eller svaga anjon- (Q och D) och starka katjonbytare (S) i tre bäddvolymer från 0,41 till 2,8 ml. Sartobind™ Labenheter möjliggör enkel utrustningsfri hantering med spruta eller kan enkelt kopplas till FPLC system för automatiserade reningar.
  • Processklar Sartobind™ Membranadsorbenter Sartobind™ Labmembranadsorbatorer för jonbyteskromatografi är färdiga att använda enheter i sprutfilterformat.
  • De är baserade på den patenterade makroporösa Sartobind™ membran, med anjon- eller katjonbytarligander kovalent bundna till hela den inre ytan av porerna. Detta resulterar i en mediakromatografimatris med överlägsna flödeshastigheter och hög bindningskapacitet.
  • Kovalent bindning av jonbytarligander till membranet är mycket stabil, vilket möjliggör många cykler av återanvändning utan förlust av bindningskapacitet. Dessutom använder dessa enheter samma membranadsorberplattform som finns i Sartobind™ kapslar och kassetter, vilket gör dem idealiska för forsknings- och utvecklingsarbete, före bekväm uppskalning för tillverkning.
  • Ultimat mångsidighet Sartobind™ Laboratorieenheter för jonbyte finns tillgängliga med starka eller svaga anjonbytare (Q och D) och starka katjoner (S) och i tre bäddvolymer, från 0,41 till 2,8 ml, motsvarande dynamisk bindningskapacitet mellan 12 och 80 mg protein per enhet.
  • Utrustad med standard Luer lock-kontakter, Sartobind™ Labbenheter möjliggör enkel, utrustningsfri hantering med spruta, eller kan enkelt anslutas till FPLC system för automatiserade reningar. Enheterna är kompatibla med de flesta vanliga kromatografibuffertar och kan återanvändas 1 000 gånger, vilket säkerställer hög kostnadseffektivitet.
  • Kraftigt reducerade cykeltider
  • Uppnå högre avkastning på kortare tid
  • Rena utrustningsfritt eller med en FPLC system
  • Specifikationer:
    • Ligand: Dietylamin
    • Referensprotein: BSA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 2.1 mL
Död volym 1.3 mL
Beskrivning Reference protein: Bovine serum albumin
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Luftsprutfilter
Material Polyester
Material (membran) Cellulosa
Porstorlek 5 μm
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 75 cm2
Material för hölje Polysulfone
Typ av membran Svag anjonbytare
Antal per förpackning 2/pk.
Typ Membranadsorberare
Volym (metrisk) 2.1 mL
Diameter (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) spruta