Läs mer
Sartorius Sartobind™ Lab LC System Adapter Kit
Produktkod. 30178673 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Material:
PEEK (Frit)
Produktkod. Material
30178673 PEEK (Frit)
1 options
Produktkod. 30178673 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer SBLAAU011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    249.00 SEK
    237.02 SEK / Paket med 1
    Save 11.98 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 23-12-2026
Konvertera enkelt Luer-kontakterna på vilken som helst Sartobind™ Labbenhet enligt UNF 10-32-standarden.
  • Höga flödeshastigheter och minskade uppehållstider tar dig från jämvikt till ren antikropp på mindre än två minuter.
  • Maximal dynamisk bindningskapacitet stödjer beredningen av ditt antikroppsprov till högsta möjliga utbyte och renhet.
  • Enheter som är färdiga för användning undviker behovet av kolonnpackning och buffertavgasning, samtidigt som de möjliggör bekväm in-line förfiltrering.
  • Förbättrad tryckmotstånd i en plattform som säkerställer tillförlitlig rening med eller utan vätskekromatografisystem.
  • Framtidssäker genom design, vilket säkerställer enkel överföring för dina mest lovande mål till klinisk och kommersiell produktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter
Material PEEK (Frit)