Läs mer
Sartorius Sartobind™ Rapid A Lab
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 30178672 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
1 enhet
4 enheter
Förpackningsstorlek:
1 paket
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30178672 1 enhet 1 paket
30178671 4 enheter -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30178672 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer SBLRA025EL1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 SEK
    1657.43 SEK / Paket med 1
    Save 32.57 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Protein En affinitetskromatografienhet som erbjuder en snabb, flexibel och framtidssäker lösning för antikroppsrening.
  • Höga flödeshastigheter och minskade uppehållstider tar dig från jämvikt till ren antikropp på mindre än två minuter.
  • Maximal dynamisk bindningskapacitet stödjer beredningen av ditt antikroppsprov till högsta möjliga utbyte och renhet.
  • Enheter som är färdiga för användning undviker behovet av kolonnpackning och buffertavgasning, samtidigt som de möjliggör bekväm in-line förfiltrering.
  • Förbättrad tryckmotstånd i en plattform som säkerställer tillförlitlig rening med eller utan vätskekromatografisystem.
  • Framtidssäker genom design, vilket säkerställer enkel överföring för dina mest lovande mål till klinisk och kommersiell produktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 2,5 till 25 ml/min.
Kolumntyp Affinitet
Stationär fas Agaros eller protein A
Diameter (metrisk) inre kolumn 25 mm
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 1 enhet