Läs mer
Descrizione
Består av:
- En graderad tratt med ett polyetersulfon (PES) membran, en vakuumadapter och ett lock
- En slangkoppling för vakuumanslutning (för fristående filtrering)
Fördelar:
- Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta
- Ingen förlust av protein med ett membran med låg proteinaffinitet
- Låg uppehållsvolym tack vare ett optimerat membranstöd
- Kan användas som fristående system eller med Sartolab™ Multistation, som tillåter parallell filtrering av upp till 6 prover
Specifica
Specifica
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Vakuumfilter |
| För användning med (utrustning) | Sartolab BT |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Provvolym | 150 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Filter |
| Volym (metrisk) | 150 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?