Beskrivning
- För handsfree parallellfiltrering av upp till 6 prover
- Permanent ansluten till vakuumkälla
- Installera enkelt vakuumfiltreringsenheter i MultiStation för snabb och enkel filtrering av prover utan behov av installation av extra kontakter och tidskrävande stabilisering
- Fungerar med Sartolab™ RF 50 vakuumfiltreringsenheter; trattadaptern på dessa enheter är designad för att passa perfekt i fästet på MultiStation
- Med ett klick ansluter du filtreringsenheten till enheten, vilket säkerställer perfekt filterstabilitet
- Med ett andra klick aktiverar du vakuumet automatiskt och börjar filtrera
- Hantera enkelt prover med det roterande, flerriktade huvudet
- Håll enkelt reda på prover under filtrering med de numrerade parenteserna
- Tidsbesparande (ingen installationstid för varje filterenhet före användning)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Filtertyp | Vakuumfilter |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Parallellfiltrering av upp till 6 prover |
| Typ | Filterhållare |
| För användning med (utrustning) | Sartolab RF/BT-enheter |