Läs mer
Sartorius Sartolab P20
Handla allt Sartorius Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Den har en hona luer-lock inlopp och en hane luer-lock utlopp
- Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta (20 cm² )
- Ingen förlust av protein med ett lågt bindande membran
- Låg dödvolym tack vare ett optimerat membranstöd
- Versioner tillgängliga med förfilter för lösningar med hög partikelbelastning
- Sartolab P20 Plus med inbyggt förfilter rekommenderas för svårfiltrerade lösningar som media som innehåller serum
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Färdigt att använda tryckfilter |
| För användning med (utrustning) | Sartolab P20 |
| Material | Polykarbonat |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Provvolym | 5 L |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 20 cm² |
| Typ | Tryckfilter |
| Visa mer |