Description
- Med en tryckfilterfiltreringstyp Sartolab ger P20 de högsta flödeshastigheterna med en stor filtreringsyta (20 cm²)
- Ingen proteinförlust vid lågbindande membran
- Låg dödvolym på grund av ett optimerat membranstöd
- Versioner tillgängliga med förfilter för lösningar med hög partikelbelastning
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | FIFRA(EPA) registrerat |
| Färg | Genomskinlig |
| Kontakter | Luer-Lock |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polykarbonat |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 20 cm⊃2 |
| Show More |