Läs mer
Sartorius Sartolab™ P20 Plus filtersystem
BIOPHARMA
Produktkod. 11750975 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kontakter:
Luer Lock, Slangnippel
Luer-lås, slangnippel
Slangnippel / Slangnippel
Typ:
Filtersystem
Tryckfilter
Tryckfilterenhet
Volym (metrisk):
100 ml till 10 L
100 ml till 5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakter Typ Volym (metrisk) unitSize
11750975 Luer Lock, Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 10 L Paket med 10
10654861 Luer-lås, slangnippel Filtersystem 100 ml till 5 l Paket med 10
10146690 Slangnippel / Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 10 L Paket med 10
10549631 Slangnippel / Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 5 l Paket med 10
10004890 Luer-lås, slangnippel Tryckfilterenhet 100 ml till 10 L Paket med 10
11770975 Luer Lock, Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 5 l Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11750975 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18068D
Filtrera vävnadsodlingslösningar snabbt, ekonomiskt och tillförlitligt. Sartorius Sartolab™ P20 Plus filtersystem är sterila, färdiga att använda enheter. En stor filtreringsyta och automatisk avluftning säkerställer höga flödeshastigheter. Finns med PES- eller SFCA-membran, olika kopplingar eller med ett förfilter för att bearbeta upp till 10L.
Det nya sättet för pålitlig sterilfiltrering
  • Färdig att använda enhet med stor filtreringsyta (20 cm 2 ) för snabb filtrering
  • Steriliserar snabbt och tillförlitligt media och vattenlösningar med optimal genomströmning
  • Ventilerar automatiskt all instängd luft genom de PTFE-membranskyddade ventilationsöppningarna
  • Utomordentligt fördelaktigt pris-prestanda-förhållande för en kostnadseffektiv lösning
  • Den totala filtrerbara volymen kan ofta fördubblas tack vare ett integrerat bindemedelsfritt, glasfiberförfilter
  • Högkvalitativ konstruktion; varje batch testas rigoröst för att säkerställa sterilitet och integritet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, klass VI
Kontakter Luer Lock, Slangnippel
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Färdigt att använda tryckfilter
Material Polykarbonat
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Provvolym 100 ml till 5 L
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 20 cm 2
För användning med (applikation) Pålitlig sterilfiltrering av vävnadskulturlösningar
Inkluderar Förfilter av glas, påfyllningsklocka
Max. Inloppstryck 3 bar
Max. Tryck 5 bar
Kvantitet 10-pack
Typ Tryckfilter
Volym (metrisk) 100 ml till 10 L
Volym (metrisk) Håll upp 0.9 mL