Läs mer
Sartorius Sartolab™ P20 Plus filtersystem
Produktkod. p-4187735 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kontakter:
Luer Lock, Slangnippel
Luer-lås, slangnippel
Slangnippel / Slangnippel
Typ:
Filtersystem
Tryckfilter
Tryckfilterenhet
Volym (metrisk):
100 ml till 10 l
100 ml till 5 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kontakter Typ Volym (metrisk) unitSize
10654861 Luer-lås, slangnippel Filtersystem 100 ml till 5 l Paket med 10
10146690 Slangnippel / Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 10 l Paket med 10
10549631 Slangnippel / Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 5 l Paket med 10
10004890 Luer-lås, slangnippel Tryckfilterenhet 100 ml till 10 l Paket med 10
11750975 Luer Lock, Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 10 l Paket med 10
11770975 Luer Lock, Slangnippel Tryckfilter 100 ml till 5 l Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10654861 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18053D
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Filtrera vävnadsodlingslösningar snabbt, ekonomiskt och tillförlitligt. Sartorius Sartolab™ P20 Plus filtersystem är sterila, färdiga att använda enheter. En stor filtreringsyta och automatisk avluftning säkerställer höga flödeshastigheter. Finns med PES- eller SFCA-membran, olika kopplingar eller med ett förfilter för att bearbeta upp till 10L.
The new way for reliable sterile filtration
  • Ready-to-use unit with a large filtration area (20cm2) for fast filtration
  • Quickly and reliably sterilizes media and aqueous solutions with optimal throughputs
  • Automatically vents any trapped air through the PTFE membrane-protected vent ports
  • Extraordinarily favorable price-performance ratio for a cost-effective solution
  • The total filterable volume can often be doubled due to an integrated binder-free, glass fiber pre-filter
  • High-quality construction; every batch is rigorously tested to ensure sterility and integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, Class VI
Kontakter Luer-lås, slangnippel
Disponibel Single-use
Filtertyp Ready-to-Use Pressure Filter
Material Polycarbonate
Material (membran) SFCA
Porstorlek 0.2 μm
Provvolym 100 mL to 5 L
Sterilitet Sterile
Filtreringsområde 20 cm2
För användning med (applikation) Reliable sterile filtration of tissue culture solutions
Max. Inloppstryck 3 bar
Max. Tryck 5 bar
Kvantitet 10 Pack
Typ Filtersystem
Volym (metrisk) 100 ml till 5 l
Volym (metrisk) Håll upp 0.3 mL
Volym (metrisk) mottagare 100 mL to 5 L
Volym (metrisk) Övre 100 mL to 5 L