Läs mer
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Produktkod. 18508074 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,45 μm
Produktkod. Porstorlek
18508074 0,45 μm
1 options
Produktkod. 18508074 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18076N
 Begränsad artikel
I lager
Tryckfiltreringsenhet med förfilter för klarning av partikelhögbelastade lösningar från 100 ml till 5 L.
  • Den har inlopp för slanghulling och ett utlopp för slanghulling
  • Inkluderar en 0,45μ m polyetersulfon (PES) membran
  • Finns i en förpackning innehållande 100 icke-sterila bitar
  • Rekommenderas för svårfiltrerade lösningar som media som innehåller serum
  • Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta (20 cm² )
  • Ingen förlust av protein med ett lågt bindande membran
  • Låg dödvolym tack vare ett optimerat membranstöd
  • Versioner tillgängliga med förfilter för lösningar med hög partikelbelastning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Förfilter
Material Polykarbonat
Material (membran) PES
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 20 cm²
Typ Filterenheter
Volym (metrisk) 1.2 mL
Diameter (metrisk) 61 mm
För användning med (utrustning) Sartolab P20
Provvolym 10 L