Läs mer
Sartorius Sartolab P20 Plus
BIOPHARMA
Produktkod. 18528074 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
Produktkod. Porstorlek
18528074 0,2μ m
1 options
Produktkod. 18528074 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18092D
I lager
Tryckfiltreringsenhet med förfilter för sterilfiltrering eller klarning av media, vattenlösningar och lösningsmedelsblandningar i satser från 100 ml till 5 L.
  • Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta (20 cm² )
  • Ingen förlust av protein med ett lågt bindande membran
  • Låg dödvolym tack vare ett optimerat membranstöd
  • Versioner tillgängliga med förfilter för lösningar med hög partikelbelastning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Förfilter
Material Polykarbonat
Material (membran) PES
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 20 cm²
Typ Filterenheter
Volym (metrisk) 1.2 mL
Diameter (metrisk) 61 mm
För användning med (utrustning) Sartolab P20
Provvolym 10 L
Visa mer Visa mindre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.