Beskrivning
- Den har en hona luer-lock inlopp och en hane luer-lock utlopp
- Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta (20 cm² )
- Ingen förlust av protein med ett lågt bindande membran
- Låg dödvolym tack vare ett optimerat membranstöd
- Versioner tillgängliga med förfilter för lösningar med hög partikelbelastning
- Sartolab P20 Plus med inbyggt förfilter rekommenderas för svårfiltrerade lösningar som media som innehåller serum
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Förfilter |
| För användning med (utrustning) | Sartolab P20 |
| Material | Polykarbonat |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Provvolym | 10 L |
| Sterilitet | Sterila |
| Filtreringsområde | 20 cm² |
| Typ | Filterenheter |
| Visa mer |