Läs mer
Sartorius Sartolab™ P20 tryckfilter, typ 18072-D, 0,7 m μGF
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 15817531 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Diameter (metrisk) membran:
50 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Diameter (metrisk) membran unitSize
15817531 50 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 15817531 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18072D
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartolab™ P20 Plus med glasfiberfilter är optimerad för klarning eller förfiltrering av partikelhaltiga vätskor. Typ 18072 har ett luer-lock-inlopp och utlopp för slanghulling. Version D är en icke-steril förpackning och kan steriliseras med etylenoxid (EO) eller gammastrålning.
Sartolab™ P20-enheter kan bearbetas med tryck med hjälp av en spruta, en membranpump eller en slangpump. Detta möjliggör snabb och pålitlig sterilisering av 100 ml till 5 liter media och vattenlösningar. Den stora filtreringsytan (20 cm 2 ) säkerställer höga flödeshastigheter och optimal total genomströmning.
Enheten med ett GF-förfilter har högre kemisk kompatibilitet än enheter med SFCA. Således kan de användas med alkoholer och andra lösningsmedel men har inga PTFE-ventilationsöppningar som Sartolab™ P20-filter med SFCA-membran.
  • Snabb filtrering
  • Ekonomisk
  • Högsta genomströmningen
  • Lämplig för vatten- och lösningsmedelsprover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kontakter Luer Lock-inlopp, utlopp med stegslang (6-12 mm).
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Färdigt att använda tryckfilter
Material Polykarbonat
Material (membran) Glasfiber
Provvolym 100 ml till 10 L
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 20 cm 2
För användning med (applikation) Tryckdriven filtrering
Max. Tryck Sprängtryck: 5,0 bar / 72,5 psi
Antal per förpackning 10/pack
Temperatur (metrisk) Max 50 °C
Typ Tryckförfilter
Volym (metrisk) Upp till 10 L
Volym (metrisk) Håll upp 1 mL
Diameter (metrisk) membran 50 mm