Läs mer
Sartorius Sartolab™ PES vakuumfiltreringsenhet
BIOPHARMA
Produktkod. 16575010 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,22μ m
0,45 μm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek
16575010 0,22μ m
16585010 0,45 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16575010 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 180E012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.54 SEK
    1509.60 SEK / Paket med 24
    Save 900.94 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
PES vakuumfiltreringsenhet med RF designad för 50 mL prover.
  • Engångsenheter för sterilfiltrering eller klarning av provvolymer upp till 50 ml
  • Asymmetriskt membran av polyetersulfon ger snabba flödeshastigheter och säkerställer låg proteinbindning och extraherbara material
  • Individuellt förpackad, steril och redo att användas
  • Enheten inkluderar en tratt, med dammskydd, ett 50 ml koniskt rör, med gradering och skrivfält, en slangkoppling för vakuumanslutning, ett skruvlock för förvaring av ditt filtrat
  • Designen av den gula adaptern som ansluter tratten till det koniska röret säkerställer en vakuumtät tätning
  • Högsta flödeshastigheter med ett asymmetriskt membran och stor yta
  • Ingen förlust av protein med ett mycket lågt proteinbindande membran
  • Låg dödvolym tack vare ett optimerat membranstöd
  • Minimerad risk för kontaminering med en komplett bruksfärdig enhet (ingen ytterligare överföring av vätska krävs för lagring)
  • Kan användas som ett fristående system eller med Sartolab™ MultiStation, som tillåter parallell filtrering av upp till 6 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Med mottagarflaska (RF)
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Vakuumfilter
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Vakuumfiltrering
Typ Filtreringsenhet
Volym (metrisk) 150 mL
Volym (metrisk) mottagare 50 mL
För användning med (utrustning) MultiStation
Provvolym 50 mL