Beskrivning
- Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta
- Ingen förlust av protein med ett membran med låg proteinaffinitet
- Låg uppehållsvolym tack vare ett optimerat membranstöd
- Minimerad risk för kontaminering med en komplett bruksfärdig enhet
- Kan användas som ett fristående system eller med Sartolab™ Multistation
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Vakuumfilter |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Volym (metrisk) | 50 mL |
| För användning med (utrustning) | MultiStation |
| Provvolym | 50 mL |