Läs mer
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17444412 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,1μ m
0,22μ m
0,45 μm
Provvolym:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Provvolym unitSize
17444412 0,1μ m 250 ml -
17454412 0,1μ m 1000 ml -
17464412 0,22μ m 150 ml -
17474412 0,22μ m 250 ml -
17484412 0,22μ m 500 ml Paket med 12
17494412 0,22μ m 1000 ml -
17444422 0,45 μm 150 ml -
17454422 0,45 μm 250 ml -
17464422 0,45 μm 500 ml -
17474422 0,45 μm 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17444412 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 180D03E
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenheter är engångsenheter för sterilfiltrering av ett prov.
Består av:
  • En graderad tratt med ett polyetersulfon (PES) membran, en vakuumadapter och ett lock
  • En flaska, med examen och skrivfält
  • En slangkoppling för vakuumanslutning (för fristående filtrering)
  • Ett skruvlock för förvaring av filtratet (individuellt förpackat för att bibehålla steriliteten)
Fördelar:
  • Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta
  • Ingen förlust av protein med ett membran med låg proteinaffinitet
  • Låg uppehållsvolym tack vare ett optimerat membranstöd
  • Kan användas som fristående system eller med Sartolab™ Multistation, som tillåter parallell filtrering av upp till 6 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Vakuumfilter
För användning med (utrustning) Sartolab RF
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,1μ m
Provvolym 250 ml
Sterilitet Sterila
Inkluderar Mottagarflaska
Typ Vakuumfilter
Volym (metrisk) 250 mL