Läs mer
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhet
BIOPHARMA
Produktkod. 17474412 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,1μ m
0,22μ m
0,45 μm
Provvolym:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Provvolym Förpackningsstorlek
17474412 0,22μ m 250 ml -
17444412 0,1μ m 250 ml -
17454412 0,1μ m 1000 ml -
17464412 0,22μ m 150 ml -
17484412 0,22μ m 500 ml Paket med 12
17494412 0,22μ m 1000 ml -
17444422 0,45 μm 150 ml -
17454422 0,45 μm 250 ml -
17464422 0,45 μm 500 ml -
17474422 0,45 μm 1000 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 17474412 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 180E03E
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenheter är engångsenheter för sterilfiltrering av ett prov.
Består av:
  • En graderad tratt med ett polyetersulfon (PES) membran, en vakuumadapter och ett lock
  • En flaska, med examen och skrivfält
  • En slangkoppling för vakuumanslutning (för fristående filtrering)
  • Ett skruvlock för förvaring av filtratet (individuellt förpackat för att bibehålla steriliteten)
Fördelar:
  • Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta
  • Ingen förlust av protein med ett membran med låg proteinaffinitet
  • Låg uppehållsvolym tack vare ett optimerat membranstöd
  • Kan användas som fristående system eller med Sartolab™ Multistation, som tillåter parallell filtrering av upp till 6 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Vakuumfilter
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,22μ m
Sterilitet Sterila
Inkluderar Mottagarflaska
Typ Vakuumfilter
Volym (metrisk) 250 mL
För användning med (utrustning) Sartolab RF
Provvolym 250 ml