Beskrivning
Består av:
- En graderad tratt med ett polyetersulfon (PES) membran, en vakuumadapter och ett lock
- En flaska, med examen och skrivfält
- En slangkoppling för vakuumanslutning (för fristående filtrering)
- Ett skruvlock för förvaring av filtratet (individuellt förpackat för att bibehålla steriliteten)
Fördelar:
- Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta
- Ingen förlust av protein med ett membran med låg proteinaffinitet
- Låg uppehållsvolym tack vare ett optimerat membranstöd
- Kan användas som fristående system eller med Sartolab™ Multistation, som tillåter parallell filtrering av upp till 6 prover
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Vakuumfilter |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,22μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| Inkluderar | Mottagarflaska |
| Typ | Vakuumfilter |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| För användning med (utrustning) | Sartolab RF |
| Visa mer |