Läs mer
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenhet
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-7237800 Handla allt Sartorius Produkter
Porstorlek:
0,1μ m
0,22μ m
0,45 μm
Provvolym:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. 17444412
Brand: Sartorius 180D03E
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Sartolab™ RF-vakuumfiltreringsenheter är engångsenheter för sterilfiltrering av ett prov.
Består av:
  • En graderad tratt med ett polyetersulfon (PES) membran, en vakuumadapter och ett lock
  • En flaska, med examen och skrivfält
  • En slangkoppling för vakuumanslutning (för fristående filtrering)
  • Ett skruvlock för förvaring av filtratet (individuellt förpackat för att bibehålla steriliteten)
Fördelar:
  • Högsta flödeshastigheter med stor filtreringsyta
  • Ingen förlust av protein med ett membran med låg proteinaffinitet
  • Låg uppehållsvolym tack vare ett optimerat membranstöd
  • Kan användas som fristående system eller med Sartolab™ Multistation, som tillåter parallell filtrering av upp till 6 prover
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Vakuumfilter
För användning med (utrustning) Sartolab RF
Material Polystyren
Material (membran) PES
Porstorlek 0,1μ m
Provvolym 250 ml
Sterilitet Sterila
Inkluderar Mottagarflaska
Typ Vakuumfilter
Volym (metrisk) 250 mL