Läs mer
Sartorius Sartolab™ Förvaringsflaska av polystyren för engångsbruk
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17404412 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Provvolym:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provvolym unitSize
17404412 150 ml -
17414412 250 ml -
17424412 500 ml -
17434412 1000 ml Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17404412 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18022E
Beräknad leverans: 17-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sartorius Sartolab polystyrenflaskor för engångsbruk för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar.
  • Flaskorna kan användas med alla Sartolab™ RF ∣ BT vakuumfiltreringsenheter med 45 mm halsstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Sartolab
Material Polystyren
Material (membran) Polystyren
Provvolym 150 ml
Sterilitet Sterila