Läs mer
Sartorius Sartolab™ Förvaringsflaska av polystyren för engångsbruk
BIOPHARMA
Produktkod. 17434412 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Provvolym:
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Provvolym Förpackningsstorlek
17434412 1000 ml Paket med 12
17404412 150 ml -
17414412 250 ml -
17424412 500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17434412 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 18025E
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sartorius Sartolab polystyrenflaskor för engångsbruk för förvaring av media, buffertar och andra vattenlösningar.
  • Flaskorna kan användas med alla Sartolab™ RF ∣ BT vakuumfiltreringsenheter med 45 mm halsstorlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Material (membran) Polystyren
Sterilitet Sterila
För användning med (utrustning) Sartolab
Provvolym 1000 ml