Beskrivning
Tillverkad av raffinerad massa och bomullslinters med en> 95 %α -cellulosahalt. Askhalt< 0,1 % enligt DIN 54370. Våtförstärkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Skiva |
| För användning med (utrustning) | Konisk tratt |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 3 till 5μ m |
| Porstorlek | 3 till 5μ m |
| Filtreringshastighet | 100 sek. |
| Kvalitet | 1290 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.21 mm |
| Typ | Kvalitativt filterpapper |
| Visa mer |