Läs mer
Sartorius Kvalitativ kvalitet 1291 filterpapper
Handla allt Sartorius Produkter
Diameter (metrisk):
55 mm
70 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
Formatera:
Skiva
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Tillverkad av raffinerad massa och bomullslinters med en> 95 %α -cellulosahalt. Askhalt< 0,1 % enligt DIN 54370. Våtförstärkt.
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Skiva |
| För användning med (utrustning) | Konisk tratt |
| Material | Bomullslinters, raffinerad massa |
| Partikelretention | 2 till 3μ m |
| Porstorlek | 2 till 3μ m |
| Filtreringshastighet | 180 sek. |
| Kvalitet | 1291 |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Typ | Kvalitativt filterpapper |
| Visa mer |