Läs mer
Sartorius Tillbehör till Biosart™ 100 membranfiltrering
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Adapter
Material:
ABS sampolymer
Rostfritt stål
Silikon
För användning med (applikation):
För enkel överföring av membranet till agar
Passar Biosart 100 Monitor på 16840 eller 16841 bas
Passar Biosart 100 bildskärmar på Combisart grenrör 16844, 16842 och 16843
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehörsbeskrivningar
Adapter, ABS-sampolymer - 14-555-780- Biosart 100 membranlyftare
- För enkel överföring av membranet till agar
- Biosart 100 adapter
- Passar Biosart 100 Monitor på 50 mm stöd
- Biosart 100 adapter
- 50 mm fritta och silikonpackning i rostfritt stål
- Passar Biosart 100 Monitor på 16840 eller 16841 bas
- Biosart 100 Adapter för olika tratttyper
- Passar Biosart 100 bildskärmar på Combisart™ grenrör 16844, 16842 och 16843
- Ersättningspropp för 16385
- 16385 anpassar sig Biosart 100 bildskärmar på Combisart grenrör
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | Sartorius Biosart 100 |
| Material | ABS sampolymer |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | För enkel överföring av membranet till agar |
| Typ | Adapter |