Läs mer
Sartorius Tillbehör till Combisart™ System: Glastrattadaptrar
Produktkod. 10798801 Handla allt Sartorius Produkter
Håller:
250 ml glastratt
30 ml glastratt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10798801
Brand: Sartorius 16837
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Trattadaptrar av glas för användning med Sartorius Combisart System
  • Stål, rostfritt
  • Silikonproppar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Glastrattadapter
Visningstyp Hold (Håll)
Håller 250 ml glastratt
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Cellräkning
För användning med (utrustning) Combisart Grenrör
Inkluderar 14mm öppning i silikonpropp