Läs mer
Sartorius Tillbehör till MD8 Airscan™ Luftprovtagare
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Adapter
Aluminiumfilterstapel
Aluminiumkontakt
Anslutning
Anslutningssats i aluminium
Filterhållare
Mellanadapterring
Remote Control
För användning med (applikation):
Adapter för engångsartiklar för gelatin för att passa på MD8-inloppet
Ansluter airscan till isolator via flexibel PVC-slang och filterkapsel
Anslutning GS ansluter luftprovtagarens inlopp till flexibel slang
Anslutning SF ansluter flexibel slang till filterhållare för triclamp
För utbyte av mellandel (mitten) av aluminiumstapel
Kontaktdon 17658 och 17659
Kultur Media Plattor
Remote Control of the PC
Rymmer 80 mm gelatinfilter
Stapel med 10 öppna filterhållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Accessories
Adapter, Connector - 14-555-869
- Connects airscan to isolator via flexible PVC hose and filter capsule
- DN 30 hose barb to 1 to 11 in. sanitary flange
Adapter, Connector - 14-555-890
- Connects airscan to isolator via silicone tubing and filter capsule
- DN 25 hose barb to 1 to 11 in. sanitary flange
Adapter, Plate - 14-555-876
- For culture media plates
Adapter, Ring - 14-555-912
- Replacement part for aluminum stack
- Intermediate (middle) part
Aluminum Stack - 14-555-878
- Stack of 10 open filter holders
Calibration Kit - 14-555-868
- Portable flowrate measuring device for the MD8 series air samplers
Capsule, Sartoflor - 14-555-889
- With PTFE membrane and sanitary flange inlet and outlet
- For sterile air filtration inserted between the MD8 airscan and isolator
Carrying Case - 14-555-873
- Stable case for the transport and the storage of unit and accessories
Clamp, Flange - 14-555-891
- For 1 to 11 in. sanitary flanges
Connector - 14-555-879
- Aluminum
- Set of connectors for MD 8 (SM 16743/44)
Connector - 14-555-909
- Aluminum
- Connects air sampler inlet to flexible hose
Connector - 14-555-910
- Aluminum
- Connects flexible hose to filter holder/adapter
Connector - 14-555-911
- Flexible hose to filter holder/adapter (S-F)
- For triclamp
Filter Holder - 14-555-880
- Holds 80 mm gelatin filters
- Replacement part for the aluminum stack
Filter Holder - 14-555-884
- Adapter for gelatin filter units (gelatin disposables) to fit on the MD8 inlet
O-Ring - 14-555-922
- 7.5 x 1.5 mm
Remote Control - 14-555-877
- For use with PC (dialog system software)
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Reusable |
| För användning med (utrustning) | MD8 Airscan Air Sampler |
| För användning med (applikation) | Remote Control of the PC |
| Typ | Remote Control |