Läs mer
Sartorius Tillbehör till MD8 Airscan™ Luftprovtagare
Produktkod. 15952590 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
Adapter
Aluminiumfilterstapel
Aluminiumkontakt
Anslutning
Anslutningssats i aluminium
Filterhållare
Fjärrkontroll
Mellanadapterring
För användning med (applikation):
Adapter för engångsartiklar för gelatin för att passa på MD8-inloppet
Ansluter airscan till isolator via flexibel PVC-slang och filterkapsel
Anslutning GS ansluter luftprovtagarens inlopp till flexibel slang
Anslutning SF ansluter flexibel slang till filterhållare för triclamp
Fjärrkontroll av datorn
För utbyte av mellandel (mitten) av aluminiumstapel
Kontaktdon 17658 och 17659
Kultur Media Plattor
Rymmer 80 mm gelatinfilter
Stapel med 10 öppna filterhållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ För användning med (applikation) unitSize
15952590 Adapter Kultur Media Plattor Varje
15952570 Adapter Ansluter airscan till isolator via flexibel PVC-slang och filterkapsel Varje
11735775 Fjärrkontroll Fjärrkontroll av datorn Varje
15942580 Aluminiumfilterstapel Stapel med 10 öppna filterhållare Varje
15932580 Filterhållare Rymmer 80 mm gelatinfilter Varje
15626314 Anslutningssats i aluminium Kontaktdon 17658 och 17659 Paket med 2
15932590 Filterhållare Adapter för engångsartiklar för gelatin för att passa på MD8-inloppet Varje
15952580 Aluminiumkontakt Anslutning GS ansluter luftprovtagarens inlopp till flexibel slang Varje
15972580 Mellanadapterring För utbyte av mellandel (mitten) av aluminiumstapel Varje
15962580 Anslutning Anslutning SF ansluter flexibel slang till filterhållare för triclamp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15952590 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 17803
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör för användning med MD8 Airscan™ Luftprovtagare. MD8 används för kvantitativ detektering av luftburna organismer, främst i sterila områden i klass A/B renrum, isolatorer eller blås-fyll-förseglingsmaskiner.
Tillbehör
Adapter, kontakt - 14-555-869
  • Ansluter airscan till isolator via flexibel PVC-slang och filterkapsel
  • DN 30 slang hulling till 1 till 11 tum sanitetsfläns
Adapter, kontakt - 14-555-890
  • Ansluter airscan till isolator via silikonslang och filterkapsel
  • DN 25 slang hulling till 1 till 11 tum sanitetsfläns
Adapter, tallrik - 14-555-876
  • För odlingsmedieplattor
Adapter, Ring - 14-555-912
  • Ersättningsdel för aluminiumstapel
  • Mellan (mitten) del
Aluminiumstapel - 14-555-878
  • Stapel med 10 öppna filterhållare
Kalibreringssats - 14-555-868
  • Bärbar flödesmätare för MD8-seriens luftprovtagare
Kapsel, Sartoflor - 14-555-889
  • Med PTFE-membran och sanitetsfläns in- och utlopp
  • För steril luftfiltrering införd mellan MD8 airscan och isolator
Bärväska - 14-555-873
  • Stabil väska för transport och förvaring av enhet och tillbehör
Klämma, fläns - 14-555-891
  • För sanitetsflänsar på 1 till 11 tum
Kontakt - 14-555-879
  • Aluminium
  • Anslutningssats för MD 8 (SM 16743/44)
Kontakt - 14-555-909
  • Aluminium
  • Ansluter luftprovtagarens inlopp till flexibel slang
Kontakt - 14-555-910
  • Aluminium
  • Ansluter flexibel slang till filterhållare/adapter
Kontakt - 14-555-911
  • Flexibel slang till filterhållare/adapter (SF)
  • För triclamp
Filterhållare - 14-555-880
  • Rymmer 80 mm gelatinfilter
  • Ersättningsdel till aluminiumstapeln
Filterhållare - 14-555-884
  • Adapter för gelatinfilterenheter (engångsartiklar för gelatin) för att passa på MD8-inloppet
O-ring - 14-555-922
  • 7,5 x 1,5 mm
Fjärrkontroll - 14-555-877
  • För användning med PC (dialogsystemprogramvara)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
För användning med (utrustning) MD8 Airscan Luftprovtagare
Material Aluminium
För användning med (applikation) Kultur Media Plattor
Typ Adapter