Läs mer
Sartorius Tillbehör till MD8 Airscan™ Luftprovtagare
Handla allt Sartorius Produkter
Typ:
Adapter
Aluminiumfilterstapel
Aluminiumkontakt
Anslutning
Anslutningssats i aluminium
Filterhållare
Mellanadapterring
Remote Control
För användning med (applikation):
Adapter för engångsartiklar för gelatin för att passa på MD8-inloppet
Ansluter airscan till isolator via flexibel PVC-slang och filterkapsel
Anslutning GS ansluter luftprovtagarens inlopp till flexibel slang
Anslutning SF ansluter flexibel slang till filterhållare för triclamp
För utbyte av mellandel (mitten) av aluminiumstapel
Kontaktdon 17658 och 17659
Kultur Media Plattor
Remote Control of the PC
Rymmer 80 mm gelatinfilter
Stapel med 10 öppna filterhållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Tillbehör
Adapter, kontakt - 14-555-869
- Ansluter airscan till isolator via flexibel PVC-slang och filterkapsel
- DN 30 slang hulling till 1 till 11 tum sanitetsfläns
Adapter, kontakt - 14-555-890
- Ansluter airscan till isolator via silikonslang och filterkapsel
- DN 25 slang hulling till 1 till 11 tum sanitetsfläns
Adapter, tallrik - 14-555-876
- För odlingsmedieplattor
Adapter, Ring - 14-555-912
- Ersättningsdel för aluminiumstapel
- Mellan (mitten) del
Aluminiumstapel - 14-555-878
- Stapel med 10 öppna filterhållare
Kalibreringssats - 14-555-868
- Bärbar flödesmätare för MD8-seriens luftprovtagare
Kapsel, Sartoflor - 14-555-889
- Med PTFE-membran och sanitetsfläns in- och utlopp
- För steril luftfiltrering införd mellan MD8 airscan och isolator
Bärväska - 14-555-873
- Stabil väska för transport och förvaring av enhet och tillbehör
Klämma, fläns - 14-555-891
- För sanitetsflänsar på 1 till 11 tum
Kontakt - 14-555-879
- Aluminium
- Anslutningssats för MD 8 (SM 16743/44)
Kontakt - 14-555-909
- Aluminium
- Ansluter luftprovtagarens inlopp till flexibel slang
Kontakt - 14-555-910
- Aluminium
- Ansluter flexibel slang till filterhållare/adapter
Kontakt - 14-555-911
- Flexibel slang till filterhållare/adapter (SF)
- För triclamp
Filterhållare - 14-555-880
- Rymmer 80 mm gelatinfilter
- Ersättningsdel till aluminiumstapeln
Filterhållare - 14-555-884
- Adapter för gelatinfilterenheter (engångsartiklar för gelatin) för att passa på MD8-inloppet
O-ring - 14-555-922
- 7,5 x 1,5 mm
Fjärrkontroll - 14-555-877
- För användning med PC (dialogsystemprogramvara)
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | MD8 Airscan Luftprovtagare |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Anslutning SF ansluter flexibel slang till filterhållare för triclamp |
| Typ | Anslutning |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 1 ml |