Beskrivning
Tillbehör
Adapter, kontakt - 14-555-869
- Ansluter airscan till isolator via flexibel PVC-slang och filterkapsel
- DN 30 slang hulling till 1 till 11 tum sanitetsfläns
Adapter, kontakt - 14-555-890
- Ansluter airscan till isolator via silikonslang och filterkapsel
- DN 25 slang hulling till 1 till 11 tum sanitetsfläns
Adapter, tallrik - 14-555-876
- För odlingsmedieplattor
Adapter, Ring - 14-555-912
- Ersättningsdel för aluminiumstapel
- Mellan (mitten) del
Aluminiumstapel - 14-555-878
- Stapel med 10 öppna filterhållare
Kalibreringssats - 14-555-868
- Bärbar flödesmätare för MD8-seriens luftprovtagare
Kapsel, Sartoflor - 14-555-889
- Med PTFE-membran och sanitetsfläns in- och utlopp
- För steril luftfiltrering införd mellan MD8 airscan och isolator
Bärväska - 14-555-873
- Stabil väska för transport och förvaring av enhet och tillbehör
Klämma, fläns - 14-555-891
- För sanitetsflänsar på 1 till 11 tum
Kontakt - 14-555-879
- Aluminium
- Anslutningssats för MD 8 (SM 16743/44)
Kontakt - 14-555-909
- Aluminium
- Ansluter luftprovtagarens inlopp till flexibel slang
Kontakt - 14-555-910
- Aluminium
- Ansluter flexibel slang till filterhållare/adapter
Kontakt - 14-555-911
- Flexibel slang till filterhållare/adapter (SF)
- För triclamp
Filterhållare - 14-555-880
- Rymmer 80 mm gelatinfilter
- Ersättningsdel till aluminiumstapeln
Filterhållare - 14-555-884
- Adapter för gelatinfilterenheter (engångsartiklar för gelatin) för att passa på MD8-inloppet
O-ring - 14-555-922
- 7,5 x 1,5 mm
Fjärrkontroll - 14-555-877
- För användning med PC (dialogsystemprogramvara)
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (applikation) | För utbyte av mellandel (mitten) av aluminiumstapel |
| Typ | Mellanadapterring |
| Volym (metrisk) | 0,2 till 1 ml |
| För användning med (utrustning) | MD8 Airscan Luftprovtagare |