Läs mer
Sartorius Lufttrycksregulator (APC) för Vivacell Modeller
Produktkod. 10039780 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
Vivacell 20, 70, 100 och 250
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10039780
Brand: Sartorius VCA002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd i kombination med Vivacell™ Produkter att reglera och trycka på Vivacell™ enheter. Kan användas med vilken tryckkälla som helst.
För Vivacell 20, 70, 100 och 250 modeller. Komplettera med tryckmätare, regulator, övertryckssäkerhetsventil, honkontakt till Sartorius Stedim Biotech tryckprodukter och 1 m förlängningsledning (4 mm pneumatisk slang) med han- och honanslutningar och 1 m 6 mm inloppsslang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Återanvändbar
Filtertyp Ultrafiltrering
För användning med (utrustning) Vivacell 20, 70, 100 och 250
Sterilitet Icke-steril
Typ Lufttrycksregulator