Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Silver |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Aluminium |
| Form | Båt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Vägande båt |
| Mått (L x B x H) | 0,5 x 0,2 x 0,1 tum. |
| Längd (engelska) | 0,5 tum |
| Visa mer |