Läs mer
Sartorius arium™ 615DI avjoniseringskassetter
Produktkod. 11770216 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
600
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Flödeshastighet Material
11770216 600 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 11770216 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 615DI014
arium™ 615DI-patroner är designade för att producera starkt avjoniserat vatten. DI-patronerna innehåller mycket effektiva jonbytarhartser för att avlägsna katjoner och anjoner från vattnet genom att byta ut H+ och OH– . Den enhetliga och kompakta blandade bädden säkerställer en pålitlig avsaltning och ett optimalt utnyttjande av hartsmaterialet, vilket minskar konduktiviteten med upp till 0,1 S/μcm.
  • Kompakt design, lätt att installera
  • Pålitlig procedur, byt helt enkelt ut hartset när dess kapacitet är slut
  • Konduktivitet typiskt< 0,1 μS/cm
  • Hög effektivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Patron, Avjonisering
Matarvattentemperatur (metrisk) 35 °C
Flödeshastighet 600
Inkluderar Set med rörkoppling
Inloppsanslutning (engelska) 0,75 tum
Material Rostfritt stål
Volym (metrisk) Skölj 20 L
Höjd (metrisk) 60 cm
Diameter (metrisk) 23.7 cm