Läs mer
Sartorius arium™ advance RO typ 3 vattensystem för omvänd osmos
BIOPHARMA
Produktkod. 16363076 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Flödeshastighet:
16 l/timme
24 l/timme
8 l/timme
Montering:
Bänk
Vägg
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Montering unitSize
16363076 16 l/timme Bänk -
15658938 8 l/timme Bänk -
15534353 24 l/timme Bänk Varje
16353076 8 l/timme Vägg -
16373076 24 l/timme Vägg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16363076 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2ORO2T
Tillhandahåll typ 3 omvänd osmosvatten av högsta kvalitet med Sartorius arium™ advance RO typ 3 vattensystem för omvänd osmos.
  • Innovativ iJust-teknik
  • Använder unik bagtank-teknik med dispenseringspistolanslutningar
  • Användarvänlig, enkel manövrering
  • Unik förfilterteknik med aktivt kol, fosfatfri katalysator och 5 μm partikelfilter
Fördelar:
  • Optimerad vattenförbrukning
  • Uppfyller kundens labbkrav och sparar underhållstid
  • Ingen användarmanual behövs, intuitiv användning av menyn
  • Mycket effektiv reducerar kolloider och klor, oxidationsmedel, organiska och vattenlösliga tungmetaller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Konduktivitet Mindre än μ20 S/cm för produktvatten; mindre än 1500 μS/cm för matarvatten
Avstötning av kontaminanter (mikrobiologisk) Mer än 99 %
Avstötning av föroreningar (organiskt) Mer än 99 %
Avstötning av föroreningar (partiklar) Mer än 99 %
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på
Flödeshastighet 16 l/timme
Produkt Vattentyp Typ 3
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet <0,05 Mohm.cm
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol <2000 ppb
Matarvattentemperatur (engelska) 35,6 °F till 86 °F
Matarvattentemperatur (metrisk) 2 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Matarvatten för ultrarent vattensystem, sköljning av glas och laboratoriekärl, matarvatten för luftfuktare, autoklaver och diskmaskin
Fuktighetsområde 80%
Montering Bänk
Partikelstorlek <1/mg
pH-intervall 4 till 10
Reningsmetod Partikelfiltrering, sfäriskt aktivt kol, katalysator, omvänd osmos, valfri slutpartikel och sterilfiltrering
Förvaringskrav 5 °C till 45 °C
Temperaturområde (engelska) 35,6 °F till 95 °F
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Tolerans <4
Grumlighet <1 NTU
Bredd (engelska) 13,7 tum
Bredd (metrisk) 35 cm
Höjd (engelska) 19,7 tum
Höjd (metrisk) 50 cm
Djup (engelska) 17,75 tum
Djup (metriskt) 45 cm
Vikt (engelska) 48.5 lb.
Vikt (metrisk) 22 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Daglig produktion 100 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttyp Vattensystem för omvänd osmos