Läs mer
Sartorius arium™ Väska för arium Bagtank
Produktkod. p-4597916 Handla allt Sartorius Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 L
50 L
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 14801382
Brand: Sartorius H2OCBS20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
arium™ Väskan skyddar användaren från rengöringsprocesser med farliga kemikalier
arium™ väskan är gjord av S71 film och används i arium™ bagtanks. Till skillnad från andra typiska vattentankar, den arium™ påse skyddar användarna, genom att rengöringsprocesser med farliga kemikalier undviks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
För användning med (utrustning) Arium Bagtank System
Typ Väska
Material S71 film
Bredd (metrisk) 16.6 cm
Höjd (metrisk) 86.5 cm
Djup (metriskt) 43.7 cm