Läs mer
Sartorius arium™ Bagtank
Handla allt Sartorius Produkter
Flödeshastighet:
1,5
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Integrerat avluftningsfilter med backventil skyddar säkert mot CO2-kontamination
- Valfria valsar ger högsta flexibilitet
- Enkelt byte av arium™ påsar, utan tidskrävande sanering
- Hög driftsäkerhet, ingen användning av rengöringsmedel
- Finns i 20l, 50l och 100l volymer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| För användning med (utrustning) | Arium Comfort I, Comfort II, Advance RO/EDI |
| Typ | Bagtank utan pump |
| Flödeshastighet | 1,5 |
| Material | Rostfritt stål, plast |
| Temperatur (metrisk) Drift | 2 °C till 35 °C |
| Bredd (metrisk) | 16.6 cm |
| Höjd (metrisk) | 80.8 cm |
| Djup (metriskt) | 43.7 cm |