Läs mer
Sartorius arium™ Bagtank
Produktkod. 15913020 Handla allt Sartorius Produkter
Flödeshastighet:
1,5
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15913020
Brand: Sartorius H2OAOV100US
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
arium™ Påstank med integrerat ventilationsfilter för att skydda mot CO2-kontamination
  • Integrerat avluftningsfilter med backventil skyddar säkert mot CO2-kontamination
  • Valfria valsar ger högsta flexibilitet
  • Enkelt byte av arium™ påsar, utan tidskrävande sanering
  • Hög driftsäkerhet, ingen användning av rengöringsmedel
  • Finns i 20l, 50l och 100l volymer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 L
För användning med (utrustning) Arium Comfort I, Comfort II, Advance RO/EDI
Typ Bagtank med pump
Flödeshastighet 3
Material Rostfritt stål, plast
Temperatur (metrisk) Drift 2 °C till 35 °C
Bredd (metrisk) 51.4 cm
Höjd (metrisk) 85.2 cm
Djup (metriskt) 58.7 cm
Elektriska krav 115 VAC 60 Hz
Spänning 115 VAC
Frekvens 60 Hz