Läs mer
Sartorius arium™ Distributionspump
Produktkod. 14861372 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Djup (engelska):
8,5 tum
9,4 tum
Elektriska krav:
110 V 50/60 Hz
230 V, 50 Hz, 8 A
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Djup (engelska) Elektriska krav Förpackningsstorlek
14861372 8,5 tum 230 V, 50 Hz, 8 A Varje
15903020 9,4 tum 110 V 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 14861372 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OADP20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5305.00 SEK
    4990.12 SEK / Paket med 1
    Save 314.88 SEK
    5% Av
I lager
Extra pump som tillval för användning med 20L arium™ Bagtank
En valfri extra pump för en 20l påstank
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Omgivningstemperatur 35 °C
För användning med (utrustning) Arium Påstank 20 L
Typ Distributionspump
Skyddsklass IP 20
Mått (L x B x H) 78,7 x 4,33 x 5,8 tum. (200 x 11 x 14,8 cm)
Längd (engelska) 78,7 tum.
Längd (metrisk) 200 cm
Bredd (engelska) 4,33 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Höjd (engelska) 5,8 tum
Höjd (metrisk) 14.8 cm
Djup (engelska) 8,5 tum
Djup (metriskt) 21.6 cm
Vikt (engelska) 6.3 lb.
Vikt (metrisk) 2.9 kg
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spänning 220 V
Frekvens 50 Hz
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.