Läs mer
Sartorius arium™ Pro ASTM TYP 1 - Ultrapure Vattensystem, bänkskiva
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 14801392 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Produkttyp:
Arium Pro ASTM Typ 1 Ultrapure DI bänkvattensystem
Arium Pro ASTM Typ 1 Ultrapure Grundläggande bänkvattensystem
Arium Pro ASTM Typ 1 Ultrapure UV bänkvattensystem
Totalt organiskt kol:
≤5 ppb
<2 produktvatten,< 50 matarvatten
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Totalt organiskt kol unitSize
14801392 Arium Pro ASTM Typ 1 Ultrapure UV bänkvattensystem <2 produktvatten,< 50 matarvatten Varje
11784996 Arium Pro ASTM Typ 1 Ultrapure Grundläggande bänkvattensystem ≤5 ppb Varje
11745006 Arium Pro ASTM Typ 1 Ultrapure DI bänkvattensystem ≤5 ppb Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 14801392 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OPROUVTTOC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Producera ASTM typ 1 vatten för kritisk analys som HPLC, PCR, antikroppsproduktion, cellodlingsmedieberedning eller elektrofores genom att lägga till en arium™ Pro ASTM TYP 1 - Ultrapure Vattensystem till ditt labb.
De arium pro-serien består av flexibla system med enhetskonfigurationer som kan skräddarsys speciellt för applikationer och har ett enastående kostnads-nyttoförhållande. Alla system möter och överträffar ASTM Typ 1 vattenkvalitet och säkerställ de bästa, reproducerbara resultaten. Per timme, en arium pro kan leverera upp till 120 l ultrarent vatten med en konduktivitet på 0,055 μS/cm (18,2 megaohm/cm vid 25 C) °och genomgående hög kvalitet. När en Sartopore° 2 150 slutfilter används, arium pro kommer att leverera ultrarent vatten som är praktiskt taget fritt från mikroorganismer.
  • Flera konfigurationer erbjuds baserat på applikationsbehov
  • Bänk integrerad design
  • Optimerade komponenter och kassettmaterial med topdown-flow-teknik
  • Tillval, integrerad UV-lampa (185/254nm) för att eliminera bakterier och organiska ämnen; kontrolleras av pålitlig TOC-övervakning
  • Display med pekaktiverade funktioner och intuitiv menynavigering
  • Integrerad realtidsövervakning och datavisning: matningsledningsförmåga, total vattenförbrukning, tryckregulator
  • PIN-skyddad tillgång till grundläggande inställningar/tjänst
  • Praktisk SD-kortplats
  • System kan väljas utifrån det dagliga arbetet
  • Garanterar lång livslängd och optimal vattenrening
  • Tillförlitlig vattenkvalitet säkerställer reproducerbara resultat
  • Enkel drift; ingen bruksanvisning behövs
  • Optimal kontroll av konstant vattenflöde och jämn vattenkvalitet utan extra kostnader
  • Förhindrar användarfel
  • Stöder tillförlitlig registrering av viktig data
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM
Konduktivitet 0.055
Bakterieinnehåll <1 CFU/L
Matarvattenkoppling 3/8 tum
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Destillerad, DI, RO, EDI
Flödeshastighet 2 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Nej
Resistivitet 18,2 Mohm.cm
Totalt organiskt kol <2 produktvatten,< 50 matarvatten
Matarvattentemperatur (engelska) 35,6 °F till 86 °F
Matarvattentemperatur (metrisk) 2 °C till 30 °C
För användning med (applikation) Kromatografisk
Fuktighetsområde 80%
Inkluderar frontmonterad bottenmonterad display, dispenserenhet och integrerat väggfäste
Montering Bänk
Partikelstorlek <1/mL
pH-intervall 4 till 10
Reningsmetod Adsorption genom sfäriskt aktivt kol, avjonisering, valfri slutpartikel och sterilfiltrering
Förvaringskrav 5 °C till 45 °C
Temperaturområde (engelska) 35,6 °F till 95 °F
Temperaturområde (metriskt) 2 °C till 35 °C
Grumlighet <1
Bredd (engelska) 13,7 tum
Bredd (metrisk) 35 cm
Höjd (engelska) 19,37 tum
Höjd (metrisk) 49.2 cm
Djup (engelska) 17,75 tum
Djup (metriskt) 45.1 cm
Vikt (engelska) 59,5 till 63,9 lb.
Vikt (metrisk) 27 till 29 kg
Elektriska krav 100/240 V 50/60 Hz
Spänning 100 till 240 V
Frekvens 50/60 Hz
Daglig produktion 120 L
Endotoxinkoncentration <0,001 EU/mL med en terminal ultrafiltreringspatron
Produkttyp Arium Pro ASTM Typ 1 Ultrapure UV bänkvattensystem