Läs mer
Sartorius arium™ RO-modul rengöringsset
Produktkod. 13477058 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vattensystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13477058 Vattensystem Varje
1 options
Produktkod. 13477058 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OCCS
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
  • Alkaliskt rengöringsmedel HEDTA, etanolamin, trietanolamin
  • Surt rengöringsmedel HEDTA, fosforsyra, citronsyra
Effektiv borttagning av avlagringar och metallföroreningar
  • Effektiv borttagning av avlagringar och metallföroreningar
  • Eliminering av organiska föreningar
  • Spridning av kolloider
  • Stabila pH-värden
  • Skonsam mot material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Vattensystem
Typ Arium™ RO-modul rengöringsset
Inkluderar Alkaliskt rengöringsmedel HEDTA, Etanolamin, Trietanolamin, Surt rengöringsmedel HEDTA, Fosforsyra, Citronsyra
compliance-icons
Produktbeteckning
  • arium RO cleaning set
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: diammonium citrate