Läs mer
Sartorius Arium™ Bagtank Rollers
Produktkod. 14831372 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
Arium Bagtank 50 och Bagtank 100 Ultrapure Vattenlagringssystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 14831372
Brand: Sartorius H2OATR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Arium™ Bagtank Rollers aktivera Arium™ Säcktankar kan snabbt och bekvämt flyttas dit det behövs. Arium™ Bagtank Rollers är ett valfritt tillbehör designat för användning med Arium™ Bagtank 50 och Arium™ Bagtank 100 lagringsenheter för renat vatten.
Den stängda Arium™ Bagtank-systemet skyddar på ett tillförlitligt sätt renat vatten från sekundär förorening för att säkerställa konsekvent hög vattenkvalitet. Till skillnad från ett vanligt tanksystem kan påsen bytas ut på mindre än 5 minuter och eliminerar tidskrävande rengöringsprocedurer med farliga kemikalier.
  • Valfria valsar gör bagtankarna extremt bärbara och flexibla
  • Används med Arium™ Bagtank 50 eller Bagtank 100
  • Kompatibel med Arium™ Komfort och Arium™ Avancerade vattenreningssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Arium Bagtank 50 och Bagtank 100 Ultrapure Vattenlagringssystem
Typ Rullar
För användning med (applikation) Förvaring av ultrarenat vatten
Inkluderar 4 rullar och beslag