Läs mer
Sartorius arium™ UV-lampa
Produktkod. 10613990 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Arium Vattenreningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
10613990 Arium Vattenreningssystem Varje
1 options
Produktkod. 10613990 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 611CEL1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Speciellt designad för arium™ pro 611UV och 611VF laboratorievattenreningssystem
  • Dubbel UV-strålning vid 254 nm och 184 nm våglängder
  • Används som ett bakteriedödande eller nedbrytningsverktyg för organiska föreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Arium Vattenreningssystem
Typ Lampa