Läs mer
Sartorius Arium™ Vattenvakt
Produktkod. 11790136 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Arium™ System
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11790136 Arium™ System Varje
1 options
Produktkod. 11790136 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 610AWG1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5760.00 SEK
    5420.84 SEK / Paket med 1
    Save 339.16 SEK
    5% Av
I lager
Arium™ Water Guard upptäcker vattenläckor tidigt. Det innebär att ditt labb får optimalt skydd mot vattenskador. Tack vare sina högkvalitativa material och sina finjusterade sensorer är den den idealiska partnern för system för laboratoriekvalitet och ultrarent vatten.
Arium™ Water Guard upptäcker vattenläckor tidigt. Det innebär att ditt labb får optimalt skydd mot vattenskador. Tack vare dess högklassiga material och dess finjusterade sensorer, Arium™ Water Guard är den idealiska partnern för laboratorieklassade och ultrarena vattensystem. Läckor registreras av en optisk sensor. Detta stänger automatiskt inloppsledningen och utlöser en akustisk varningssignal. Dessutom kan användaren också ständigt övervaka systemstatusen på den inbyggda LED-displayen.
  • Skyddar tillförlitligt mot läckor
  • Mycket känslig, även lämplig för ultrarent vatten
  • Högkvalitativt material, icke-frätande
  • Optiskt och akustiskt larm
  • Lätt att installera
  • Integrerad vägghållare för magnetventil
  • Blockerar automatiskt matarvattenledningen när en läcka upptäcks
  • Elektriskt driven
  • Mångsidig
  • Användningsområden: För installation i matarvattenintag på Arium™ system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Arium Vattenvakt
För användning med (applikation) För installation i matarvattenintag på Arium™ system
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 86 °F
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 30 °C
För användning med (utrustning) Arium™ System