Läs mer
Sartorius Balansera dataöverföringskablar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10647893 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Anslutningstyp:
RS-232 25 Pin till USB
Typ:
RS232 till USB Kabel
Längd (engelska):
6.6 ft.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningstyp Typ Längd (engelska) unitSize
10647893 RS-232 25 Pin till USB RS232 till USB Kabel 6.6 ft. Varje
1 options
Produktkod. 10647893 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer YCC01USBM2
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
RS-232 balansdataöverföringskablar i olika längder.
RS-232 kablar i olika längder
  • För användning med Sartorius saldon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) CPA Balance, Extended Balance, Master Pro LA Balance
Anslutningstyp RS-232 25 Pin till USB
Längd (engelska) 6.6 ft.
Längd (metrisk) 2 m
Typ RS232 till USB Kabel