Läs mer
Sartorius Kit för bestämning av balansdensitet
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4235194 Handla allt Sartorius Produkter
För användning med (utrustning):
CPA-saldo
Cubis Balans
Förläng ED, LA, LP Precision Balance
Produktlinje:
Cubis jag
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15229134
Brand: Sartorius YDK01MS
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd med Sartorius balanser för att bestämma densiteten av fasta ämnen och vätskor
Alla kit inkluderar
  • 2 bägare (7 mm och 55 mm dia.)
  • Barram
  • Termometer med hållarklämma
  • Glas rasar
  • Sil för nedsänkning av prover (pannhängare)
  • Provhållare (pannhängare)
  • Metallplattform
CPA Kit innehåller
  • Packning för ME-modeller
  • Kompensationsskiva för ME235S/P, ME254S modeller
  • 3 adaptrar
Cubis Kit inkluderar
  • Adapter för LA/LP-modeller med analytiskt dragskydd
Extended ED Kit inkluderar
  • Adaptrar för LA/LP-modeller: 1 med och 1 utan analytiskt dragskydd
  • Kompenserande skiva för LA/LP2300D-modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Cubis Balans
För användning med (applikation) Bestämma densiteten av fasta ämnen och vätskor
Inkluderar 2 bägare (7 mm och 55 mm dia.), stångram, termom
Produktlinje Cubis jag
Typ Densitetsbestämningssats