Läs mer
Sartorius Fjärrdisplay för Sartorius Balanser
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10072209 Handla allt Sartorius Produkter
:
Bakgrundsbelyst, 7-siffrig LCD
Produktkod. 10072209
Brand: Sartorius YRD03Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med CPA-saldon, Extend ED-saldon, M-Power Balanser.
  • Anslut till våg med RS232-kabel
  • LCD-skärmar finns i reflekterande, transmissiva eller bakgrundsbelysta modeller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) CPA Balans, Extended Balance, M-power Balance
Visningstyp Bakgrundsbelyst LCD
Typ Fjärrdisplay