Läs mer
Sartorius Arium™ Komfort förfilter
Produktkod. 15744595 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Arium™ Comfort I och II
Produktkod. För användning med (utrustning)
15744595 Arium™ Comfort I och II
1 options
Produktkod. 15744595 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer H2OCPFCO1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4375.00 SEK
    3971.08 SEK / Paket med 1
    Save 403.92 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Arium™ Komfort förfilter för Arium™ komfortvattensystem.
  • Förfilter bestående av högeffektivt aktivt kol kombinerat med en processoptimerande katalysator
  • Tar bort pålitliga oxidationsmedel, tungmetaller och särskilda föroreningar
  • För avsedd användning med: Arium™ Tröst I Arium™ Comfort II
  • Antal. 1 enhet/pack
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Arium™ Comfort I och II
Typ Förbehandlingskassett