Beskrivning
Ger mikrobiologisk analys av relativt stora provvolymer som har ett lågt antal mikrober, där membranfiltrering är ett viktigt steg. Lämplig för att testa mindre volymer genom att placera ett prov i några ml steril fysiologisk NaCl-lösning. Speciellt utformad för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila engångsartiklar med ett inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. Efter filtrering tar du bara bort 100 ml tratten för att omvandla monitorn till en petriskål. Kulturmedier för att väta dynan finns i individuellt steriliserade, bekväma plastampuller. Färdiga att använda filterenheter utformade för att placeras på basen av ett vakuumgrenrör. Säkerställer identifieringen av alla kolonier. Monitorerna finns i en mängd olika typer: Övervakar med cellulosanitrat (cellulosaester) membran, ett material som säkerställer effektiv retention med höga flödeshastigheter och optimal kolonitillväxt. De tryckta rutnätslinjerna underlättar räkningen, särskilt för högre bakterieantal och för mikrokolonier, men påverkar inte tillväxten. De tre olika filterfärgerna, grönt, vitt och grått (efter vätning av svart), ger den bästa kontrasten till kolonierna. Monitorer med regenererande cellulosamembran, ett material som kombinerar höga flödeshastigheter med hög kemisk stabilitet, är idealiska för biobelastningstestning inom veterinärsektorn, där många produkter är baserade på lösningsmedel.
- Hög flödeshastighet
- Hög total genomströmning
- Steril, individuellt, steril förpackad tillgänglig
- Certifierade membranfilter: uppfyller ISO 7704
- Finns i olika färger
- Utan några hydrofoba limområden
- Validerad
- Klar att ansluta, lätt att använda och praktiska hanteringsfunktioner
- Minimal mängd utrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Adaptermaterial | Polyeten |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7704 |
| Färg | Vit/svart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtertyp | Färdigt att använda tryckfilter |
| Material | Polystyren |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Provvolym | 100 mL |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |