Läs mer
Sartorius Biosart™ 100 bildskärmar
Produktkod. 11813292 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
Rutnätsfärg:
Grå/vit
Grön/mörkgrön
Svart/Vit
Vit/svart
Vitt
Material (membran):
Cellulosanitrat
Regenererad cellulosa
Förpackning:
Brickor
Individuellt förpackad
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Rutnätsfärg Material (membran) Förpackning Förpackningsstorlek
11813292 0,45 μm Svart/Vit Cellulosanitrat Brickor Paket med 48
10669151 0,45 μm Vit/svart Cellulosanitrat Individuellt förpackad Paket med 48
11745805 0,45 μm Vit/svart Cellulosanitrat Slumpmässig Paket med 48
15942530 0,2μ m Vit/svart Cellulosanitrat Brickor Paket med 48
10164331 0,2μ m Vit/svart Cellulosanitrat Individuellt förpackad Paket med 48
11765805 0,45 μm Vit/svart Cellulosanitrat Brickor Paket med 48
11775805 0,45 μm Svart/Vit Cellulosanitrat Slumpmässig Paket med 48
10112802 0,45 μm Grön/mörkgrön Cellulosanitrat Individuellt förpackad Paket med 48
15952530 0,8μ m Grå/vit Cellulosanitrat Brickor Paket med 48
11795805 0,45 μm Grå/vit Cellulosanitrat Slumpmässig Paket med 48
11705815 0,45 μm Vitt Regenererad cellulosa Brickor Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11813292 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 164014706K
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Designad speciellt för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Sartorius Biosart™ 100 monitorer är sterila engångsartiklar med ett inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. De tryckta rutnätslinjerna underlättar räkningen, särskilt för högre bakterieantal och för mikrokolonier, men påverkar inte tillväxten.
Ger mikrobiologisk analys av relativt stora provvolymer som har ett lågt antal mikrober, där membranfiltrering är ett viktigt steg. Lämplig för att testa mindre volymer genom att placera ett prov i några ml steril fysiologisk NaCl-lösning. Speciellt utformad för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila engångsartiklar med ett inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. Efter filtrering tar du bara bort 100 ml tratten för att omvandla monitorn till en petriskål. Kulturmedier för att väta dynan finns i individuellt steriliserade, bekväma plastampuller. Färdiga att använda filterenheter utformade för att placeras på basen av ett vakuumgrenrör. Säkerställer identifieringen av alla kolonier. Monitorerna finns i en mängd olika typer: Övervakar med cellulosanitrat (cellulosaester) membran, ett material som säkerställer effektiv retention med höga flödeshastigheter och optimal kolonitillväxt. De tryckta rutnätslinjerna underlättar räkningen, särskilt för högre bakterieantal och för mikrokolonier, men påverkar inte tillväxten. De tre olika filterfärgerna, grönt, vitt och grått (efter vätning av svart), ger den bästa kontrasten till kolonierna. Monitorer med regenererande cellulosamembran, ett material som kombinerar höga flödeshastigheter med hög kemisk stabilitet, är idealiska för biobelastningstestning inom veterinärsektorn, där många produkter är baserade på lösningsmedel.
  • Hög flödeshastighet
  • Hög total genomströmning
  • Steril, individuellt, steril förpackad tillgänglig
  • Certifierade membranfilter: uppfyller ISO 7704
  • Finns i olika färger
  • Utan några hydrofoba limområden
  • Validerad
  • Klar att ansluta, lätt att använda och praktiska hanteringsfunktioner
  • Minimal mängd utrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Adaptermaterial Polyeten
Certifikat och efterlevnad ISO 7704
Färg Vit/svart
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Färdigt att använda tryckfilter
Material Polystyren
Material (membran) Cellulosanitrat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 14,5 cm 2
För användning med (applikation) Koloniräkning, partikeltestning och mikroskopi
Examen 10 mL
Rutnätsfärg Svart/Vit
Förpackning Brickor
Pluggmaterial Polyeten
Kvantitet 48 Pk.
Typ Filtertratt
Volym (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) membran 47 mm
Provvolym 100 mL