Läs mer
Sartorius Biosart™ 100 bildskärmar
Produktkod. 15952530 Handla allt Sartorius Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,8μ m
Rutnätsfärg:
Grå/vit
Grön/mörkgrön
Svart/Vit
Vit/svart
Vitt
Material (membran):
Cellulosanitrat
Regenererad cellulosa
Förpackning:
Brickor
Individuellt förpackad
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 48
Produktkod. 15952530
Brand: Sartorius 164034704VK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad speciellt för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Sartorius Biosart™ 100 monitorer är sterila engångsartiklar med ett inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. De tryckta rutnätslinjerna underlättar räkningen, särskilt för högre bakterieantal och för mikrokolonier, men påverkar inte tillväxten.
Ger mikrobiologisk analys av relativt stora provvolymer som har ett lågt antal mikrober, där membranfiltrering är ett viktigt steg. Lämplig för att testa mindre volymer genom att placera ett prov i några ml steril fysiologisk NaCl-lösning. Speciellt utformad för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila engångsartiklar med ett inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. Efter filtrering tar du bara bort 100 ml tratten för att omvandla monitorn till en petriskål. Kulturmedier för att väta dynan finns i individuellt steriliserade, bekväma plastampuller. Färdiga att använda filterenheter utformade för att placeras på basen av ett vakuumgrenrör. Säkerställer identifieringen av alla kolonier. Monitorerna finns i en mängd olika typer: Övervakar med cellulosanitrat (cellulosaester) membran, ett material som säkerställer effektiv retention med höga flödeshastigheter och optimal kolonitillväxt. De tryckta rutnätslinjerna underlättar räkningen, särskilt för högre bakterieantal och för mikrokolonier, men påverkar inte tillväxten. De tre olika filterfärgerna, grönt, vitt och grått (efter vätning av svart), ger den bästa kontrasten till kolonierna. Monitorer med regenererande cellulosamembran, ett material som kombinerar höga flödeshastigheter med hög kemisk stabilitet, är idealiska för biobelastningstestning inom veterinärsektorn, där många produkter är baserade på lösningsmedel.
  • Hög flödeshastighet
  • Hög total genomströmning
  • Steril, individuellt, steril förpackad tillgänglig
  • Certifierade membranfilter: uppfyller ISO 7704
  • Finns i olika färger
  • Utan några hydrofoba limområden
  • Validerad
  • Klar att ansluta, lätt att använda och praktiska hanteringsfunktioner
  • Minimal mängd utrustning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Adaptermaterial Polyeten
Certifikat och efterlevnad ISO 7704
Färg Grå/vit
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Färdigt att använda tryckfilter
Material Polystyren
Material (membran) Cellulosanitrat
Porstorlek 0,8μ m
Provvolym 100 mL
Sterilitet Sterila
Filtreringsområde 14,5 cm 2
För användning med (applikation) Koloniräkning, partikeltestning och mikroskopi
Examen 10 mL
Rutnätsfärg Grå/vit
Förpackning Brickor
Pluggmaterial Polyeten
Kvantitet 48 Pk.
Typ Filtertratt
Volym (metrisk) 100 mL
Diameter (metrisk) membran 47 mm