Läs mer
Sartorius Biosart™ 100 näringsmedia
Produktkod. 10265421 Handla allt Sartorius Produkter
Upptäcker:
Enterokocker
Escherichia coli and Coliforms
Escherichia coli och Coliforms
Jäst och mögel
Jäst och mögel och bakterier
Pseudomonas aeruginosa
Syratoleranta mikroorganismer
Totalt antal
Medietyp:
Caso
Cetrimide
KF Strep ; Azid
Lauryl Sulphate/Teepol
Orange Serum
R2A
Sabouraud
TGE ; Totalt antal
Tergitol TTC
Totalt antal TTC
Vört
WL Differential ; Wallerstein Differentia
WL Media ; Wallerstein
m Endo
m-Grön jäst och mögelselektiv
m-Grönjäst och mögel, Schaufus Pottinger
mFC
Förpackningstyp:
Ampule
Ampull
Kvantitet:
2.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 10265421
Brand: Sartorius 1640002WLK
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mikrobiologiska näringsmedia för filtreringsenheter
Biosart™ 100 monitorer har utformats speciellt för mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor. Dessa sterila monitorer med inbyggt membranfilter och cellulosakudde är redo att användas. Biosart™ 100 näringsmedier för att väta dynan finns i individuellt steriliserade, bekväma plastampuller. Varje låda med Biosart™ 100 Nutrient Media innehåller 50 ampuller med sterila medier, vardera med 2,5 ml och lottcertifikat. Om de förvaras under korrekta °förhållanden (+4 C), har odlingsmediet en hållbarhet på 12 månader (förutom Endo, KF Strep, Lauryl Sulfate och Tergitol som har en hållbarhetstid på 9 månader). Biosart™ 100 Nutrient Media följer internationella regler och rekommendationer: Internationella farmakopéer, DIN och ISO standarder, amerikanska standarder för vatten och livsmedel, mineralvattenföreskrifter, riktlinjer för livsmedels- och dryckesindustrin. Inom ramen för kvalitetssäkringsförfarandet och de stränga kvalitetskontrollstandarderna har varje batch passerat Sartorius interna tester av tillväxtfrämjande, sterilitet, fysiska och tekniska parametrar har godkänts. Biosart ™100 Nutrient Media är bekväma att använda och eliminerar hanteringen av glasampuller.
  • försteriliserade media
  • kvalitetscertifikat för varje batch
  • i enlighet med internationella standarder
  • konsekvent återhämtning
  • Klar att användas
  • lång hållbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DÅN, ISO
Innehåll och lagring 4 °C
Upptäcker Enterokocker
Form Vätska
Tillverkningsursprung USA
Medietyp WL Differential ; Wallerstein Differentia
Produkttyp Rörmedia
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiologiska tester
För användning med (applikation) Mikrobiologisk testning av läkemedel, livsmedel, drycker, vatten och andra vätskor
Förpackningstyp Ampull
Kvantitet 2.5 mL